Vai a
EZHAGG474
Filtro per membrana EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded green filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
Sinonimo/i:
Filtri a membrana, Membrane semipermeabili
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
4 x 150 filters
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
538,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.45 μm pore size
Material:
gridded filter, gridded green filter, mixed cellulose esters (MCE)
Feature:
hydrophilic, individually wrapped
Sterility:
sterile; ethylene oxide treated
538,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
gridded filter, gridded green filter, mixed cellulose esters (MCE)
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
hydrophilic, individually wrapped
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
filter diam.
47 mm
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type beer
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type pharmaceutical(s), sample type bottled water
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing, clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
shipped in
ambient
General description
I filtri EZ-Pak sono realizzati in esteri misti di cellulosa (MCE) con pori da 0,45 μm; sono verdi, quadrettati con diametro di 47 mm. Forniscono elevati recuperi e sono adatti soprattutto per le comuni analisi microbiologiche. Le membrane EZ-Pak e il relativo erogatore rappresentano una rivoluzione nella manipolazione dei filtri nelle analisi che utilizzano il metodo della filtrazione su membrana (MF), perché combinano i vantaggi delle membrane pronte all'uso, sterili e confezionate singolarmente con una facilità d′impiego unica.
Application
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e nell′industria dei cibi e delle bevande, oltre che nel controllo di qualità (CQ) su scala industriale. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana. Questi filtri sono usati diffusamente per recuperare lieviti e muffe dai campioni.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MSP000814EZHAWG504EZHABG504
description
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded green filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
description
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
description
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white filter, gridded filter, General microbiological analysis
description
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, black filter, gridded filter, General microbiological analysis
matrix
MF-Millipore™
matrix
MF-Millipore™
matrix
MF-Millipore™
matrix
MF-Millipore™
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
individually wrapped, hydrophilic
feature
easily wetted with water, individually wrapped, hydrophilic
feature
individually wrapped, easily wetted with water, hydrophilic
feature
hydrophilic, individually wrapped, easily wetted with water
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , gridded green filter
material
mixed cellulose esters (MCE) , black filter, gridded filter
material
mixed cellulose esters (MCE) , gridded filter, white filter
material
gridded filter, black filter, mixed cellulose esters (MCE)
application(s)
bioburden testing, clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc, bioburden testing
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro per membrana EZ-Pak®
Pittogrammi
Flame
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Do these filters maintain form and function if subjected to autoclave decontamination? I'm aware they are sterile but we'd like to place the filters in a housing, then autoclave ahead of process gas testing.
    1 risposta
    1. The EZHAGG474 filters can't be autoclaved.
      Based on the product specifications, EZHAGG474 filters (EZ-Pak® Membrane Filters, 0.45 µm, 47 mm, green gridded) are designed as sterile, ready-to-use products, typically sterilized by methods such as ethylene oxide rather than autoclaving.
      Key details regarding EZHAGG474 filters and sterilization: Material: Mixed Cellulose Esters (MCE). Sterility: They are provided as "sterile, ready-to-use".
      Autoclave Suitability: While MCE membranes are generally not recommended for autoclaving (as they can lose integrity or deform), these specific filters are designed to be removed from their sterile packaging using an EZ-Pak dispenser and used immediately.
      Alternative: If a sterilizable filter is needed for repeated use, PTFE or PES membranes in polypropylene housings are generally recommended instead.