Documenti fondamentali
EZFITEFUN3
Millipore
Rampa di filtrazione EZ-Fit®
3-place, For EZ-Fit® Filtration units
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il progetto esclusivo della rampa EZ-Fit® ottimizza il flusso di lavoro e la manutenzione riducendo il rischio di contaminazione. Le diverse teste di filtrazione si adattano a dispositivi di filtrazione sia riutilizzabili sia monouso. Il modello ad altezza ridotta aumenta il comfort nelle cappe a flusso laminare. La possibilità di estrarre ogni singolo componente della rampa EZ-Fit® per pulirlo con facilità e sterilizzarlo in autoclave impedisce la formazione del biofilm.
Applicazioni
La rampa di filtrazione EZ-Fit® viene utilizzata per tutte le applicazioni di filtrazione da laboratorio e supporta la filtrazione simultanea di tre diversi campioni da analizzare. La rampa è adatta all′uso con le unità di filtrazione EZ-Fit®.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Autoclavabili
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
MAS-100 NT® Portable Microbial Air Sampler for microbial monitoring of ambient air in controlled environments up to ISO 5 cleanrooms.
Millipore
1.09191
MAS-100 NT®