Documenti
EQ70XXPKT1
Milli-Q
Kit di cartucce per sistemi di purificazione Milli-Q® EQ 7008/16
This product is replaced with EQ70XXPKIT. Search to Explore!
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.85
Materiali
carbon block
carbon filter (activated)
filter (Pleated)
filter (soda lime)
media (IQnano ion exchange)
media (Jetpore® mixed-bed ion exchange)
Livello qualitativo
Caratteristiche
Kit contains IPAK Gard® Pretreatment Pack, IPAK Meta®, Polishing CartridgeIPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter.
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Questo kit per la purificazione dell′acqua comprende quanto segue:
  • il blocco di pretrattamento IPAK Gard® che rimuove efficientemente colloidi, particelle e cloro libero dall'acqua di rete a protezione della membrana da osmosi inversa (RO) e a vantaggio delle prestazioni del sistema.
  • le cartucce per la purificazione finale IPAK Meta® e IPAK Quanta® che contengono l'innovativa resina a scambio ionico a letto misto Jetpore® e la matrice a scambio ionico IQnano, in grado di ridurre gli ioni fino al livello di tracce. Inoltre, il carbone attivo sintetico di elevata qualità è specifico per i contaminanti organici in tracce.
  • il filtro di sfiato per il serbatoio, completamente rinnovato per un'integrazione perfetta, offre una protezione avanzata dai contaminanti aerodispersi.
Questo kit è progettato per l'uso con sistemi Milli-Q® EQ 7008/16 per la produzione di acqua pura (Tipo 3) e ultrapura (Tipo 1).
Applicazioni
Per una protezione ottimale della membrana RO, per la rimozione dei contaminanti organici e degli ioni in tracce e per una protezione avanzata dai contaminanti aerodispersi.
Caratteristiche e vantaggi
Il blocco di pretrattamento IPAK Gard® contiene:
  • carbone attivo per la protezione dal cloro libero.
  • filtro di profondità per la protezione da particolati e colloidi.
Il filtro di sfiato del serbatoio contiene:
  • Carbone attivo per la rimozione dei composti organici volatili
  • Calce sodata per la rimozione della CO2.
  • Filtro a membrana per evitare che particolati e batteri entrino nel serbatoio.
La cartuccia IPAK Meta® contiene:
  • la resina a scambio ionico a letto misto Jetpore® e la matrice a scambio ionico IQnano in grado di ridurre a livello di tracce la presenza di ioni.
La cartuccia IPAK Quanta® contiene:
  • l′innovativa matrice a scambio ionico IQnano in grado di ridurre a livello di tracce la presenza di ioni.
  • il carbone attivo sintetico di elevata qualità specifico per i contaminanti organici in tracce.
Note legali
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Abbi sempre fiducia nella tua scienza con l’acqua ultrapura Milli-Q®. Trova tra il nostro assortimento di sistemi per l'acqua ulteriormente ampliato la soluzione che soddisfa perfettamente le esigenze e i limiti di spazio del tuo laboratorio.