EFHAW100IP
Unità filtranti EZ-Fit® blu, imbuto HAWG da 100 mL, con tappo
0.45 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, single packaging with plug, suitable for solid and liquid cultivation
Sinonimo/i:
Unità filtranti EZ-Fit® con tampone assorbente, Imbuto filtrante EZ-Fit®, unità filtrante, Unità filtranti con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa per la determinazione della carica microbica
Prodotti consigliati
Materiali
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
cellulose support
low-density polyethylene plug
polystyrene cover
white filter
white mixed cellulose esters (MCE)
Livello qualitativo
agenzia
EP
ISO
USP
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Confezionamento
pkg of Single packaging with plug
Parametri
100 mL sample volume
Capacità
100 mL
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Categorie correlate
Descrizione generale
Le unità di filtrazione sono irraggiate con fascio elettronico, un coperchio ventilato copre il campione per tutta la durata della filtrazione e un bordo a 360° impedisce che le pinze tocchino accidentalmente l'area di filtrazione della membrana durante il trasferimento della stessa, per proteggere i campioni dalla contaminazione e garantire al contempo risultati di enumerazione microbica affidabili.
La funzione EZ-FIT® Azure rende l'unità di filtrazione EZ-FIT® ancora più ergonomica e comoda, grazie all'imbuto trasparente e agli indicatori di livello di riempimento lungo tutta la circonferenza, per un riempimento facile da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell′insieme imbuto-base evita qualunque fuoriuscita o by-pass della membrana da parte del campione.
Le unità di colore blu offrono la flessibilità supplementare che permette di trasferire la membrana su una piastra di agar o di convertire il dispositivo in una piastra di Petri aggiungendo i terreni liquidi, dopo la filtrazione.
Le unità di filtranti sono conformi agli standard internazionali e riducono al minimo il residuo di campione. Inoltre, potendo essere impilate, consentono di risparmiare spazio nell'area di lavoro. Questi dispositivi monouso sono stati progettati per l′impiego con la rampa EZ-FIT® che dispone di specifiche teste di filtrazione EZ-FIT®.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- L'imbuto trasparente permette di visualizzare il termine della filtrazione da qualsiasi angolazione
- Grazie agli indicatori del livello di riempimento presenti a 360°, non è necessario girare l'imbuto quando viene posizionato sul supporto di filtrazione
- La forma della base della membrana facilita il trasferimento della membrana con le pinzette
- L’unità è stata progettata in modo che l'imbuto si possa rimuovere con una sola mano
- Le unità sono impilabili per risparmiare spazio nell'area di lavoro
- il prodotto viene fornito con un cuscinetto assorbente e un tappo per una migliore efficienza