Documenti fondamentali
EFHAW10IS
Millipore
EZ-Fit®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, single packed of 48 units, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinonimo/i:
Unità filtranti EZ-Fit® senza tampone assorbente, Unità filtranti con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa per la determinazione della carica microbica
Scegli un formato
1 EACH
281,00 €
281,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
281,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
281,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Livello qualitativo
agenzia
EP
ISO 7004
USP
Sterilità
electron beam irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
single packed of 48 units
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Capacità imbuto
100 mL
Misura
47 mm
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Compatibilità
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with EZ-Fit® System
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Le unità filtranti EZ-Fit® sono dispositivi di filtrazione monouso, comprendenti una membrana in esteri misti di cellulosa (MCE), bianca, quadrettata e una base rosa. Fornisce un metodo sicuro e veloce per eseguire la filtrazione su membrana, evitando l'esposizione ai rischi dell'analisi microbiologica.
Le unità di filtrazione sono irraggiate con fascio elettronico, un coperchio ventilato copre il campione per tutta la durata della filtrazione e un bordo a 360° impedisce che le pinze tocchino accidentalmente l'area di filtrazione della membrana durante il trasferimento della stessa, per proteggere i campioni dalla contaminazione e garantire al contempo risultati di enumerazione microbica affidabili.
La funzione EZ-FIT® Azure rende l'unità di filtrazione EZ-FIT® ancora più ergonomica e comoda, grazie all'imbuto trasparente e agli indicatori di livello di riempimento lungo tutta la circonferenza, per un riempimento facile da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell′insieme imbuto-base evita qualunque fuoriuscita o by-pass della membrana da parte del campione.
Le unità filtranti sono conformi agli standard internazionali e riducono al minimo il residuo del campione. Inoltre, potendo essere impilate, consentono di risparmiare spazio nell'area di lavoro. Questi dispositivi monouso sono stati progettati per l′impiego con la rampa EZ-FIT® che dispone di specifiche teste di filtrazione EZ-FIT®.
Applicazioni
Le unità filtranti EZ-Fit® sono impiegate per analisi microbiologiche generali, come la determinazione della carica microbica di liquidi, inclusi i campioni di intermedi di processo e di prodotti finiti nei settori delle bevande, delle acque e in quello farmaceutico. Ci si avvale di questi prodotti anche nel CQ industriale e nel monitoraggio delle acque.
Caratteristiche e vantaggi
  • Unità filtranti pronte all′uso per conte microbiche
  • Recupero microbico ottimale
  • Minor rischio di contaminazione
  • Potendo essere impilate, le unità consentono di risparmiare spazio nell'area di lavoro
  • Utile imbuto trasparente con tacche di volume che circondano l′intera superficie
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.