Documenti
DX0837
Supelco
Diclorometano
OmniSolv® HR-GC
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-838-9
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Limite di esplosione
22 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤5
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
-95 °C
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniSolv® HR-GC
Stabilized with an alkene.
Risultati analitici
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.9% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)2ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)20ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)1µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)10µg/L maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue1ppm maxFree halogensPasses testTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
Evaporation Number: 1.9
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash