Documenti
DX0800
Supelco
1,2-dicloroetano
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Cloruro di etilene, Dicloroetano
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.96
Beilstein:
605264
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-458-1
Densità del vapore
3.4 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
87 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
775 °F
Limite di esplosione
15.6 %
Impurezze
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.03% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 13 °C
Solubilità
7.9 g/L
Densità
1.25 g/cm3 at 20  °C
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Green Catalytic Synthesis of Ethylenediamine from Ethylene Glycol and Monoethanolamine: A Review: This review details a green synthesis method using 1,2-dichloroethane, enhancing the sustainability of chemical processes in academia and industrial applications (Wu and An, 2024).
  • The complete degradation of 1,2-dichloroethane in Escherichia coli by metabolic engineering: This study demonstrates a biotechnological approach to degrade 1,2-dichloroethane, reducing environmental impact, relevant for both academia and biotechnological industries (Deng et al., 2024).
  • Characteristics of Volatile Organic Compounds Emitted from Airport Sources and Their Effects on Ozone Production: Investigates the role of 1,2-dichloroethane among other VOCs in environmental pollution and ozone formation, crucial for environmental research and regulations (Chen et al., 2024).
Risultati analitici
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Water (H2O): 0.03% max
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)