Vai a
CMP471TS1
Cartucce Milligard® in PES di grado 1,2/0,45 µm
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinonimo/i:
Milligard PES 10" 1.2/0.45 μm Cartridge
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Milligard®
parameter
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse), 5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
technique(s)
prefiltration: suitable
L
317.5 mm (12.5 in.)
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
69 mm (2.71 in.)
filtration area
0.6 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7
General description
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Preparation Note
° In-line steam (wet):
°≤
°≤<
*Devices were validated using steam at full differential pressure starting at 31 psid to a final differential pressure of 1 psid, resulting in a calculated average of 4 psid in forward and reverse directions.
Questo prodotto è stato fabbricato con materiali che soddisfano i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessazione
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare le istruzioni per la bagnatura dei filtri con membrana MILLIPORE EXPRESS® nella guida all′uso
  • Dichiarazione sulla conservazione: Consultare la guida all′uso dei filtri con membrana MILLIPORE EXPRESS®
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione. ’
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CMP871TS1CMP873TS1CMP472TS1
description
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
description
pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
description
pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
description
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
pore size
1.2/0.45 μm pore size
pore size
1.2/0.8 μm pore size
pore size
1.2/0.8 μm pore size
pore size
1.2/0.45 μm pore size
product line
Milligard®, EMPROVE® Filter
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
filtration area
0.6 m2
filtration area
0.53 m2
filtration area
1.59 m2
filtration area
1.20 m2
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
matrix
Milligard® PES
matrix
Milligard® PES
matrix
Milligard® PES
matrix
Milligard® PES
manufacturer/tradename
Milligard®
manufacturer/tradename
Milligard®
manufacturer/tradename
Milligard®
manufacturer/tradename
Milligard®
Still not finding the right product?
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto