CHGE71HS
Millipore Express® SHC High Area 0.5/0.2µm Cartridge 10
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Millipore Express® SHC High Area, Cartridge, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
Materiali
polyethersulfone device
polypropylene device
polypropylene support
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
≤56.4 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) (in water)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward )
1700 mbar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward )
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward )
340 mbar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward )
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
69 mbar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward )
6900 mbar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward )
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.8 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diam. filtro
2.7 in. (6.9 cm)
Superficie filtrante del filtro
1.0 m2
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC High Area
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Punto di bolla
≥4000 mbar (58 psig), air with water
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
Cartridge Type: Liquid
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2 using ASTM® F838 methodology.
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations