CC4000
Attivatore del plasminogeno di tipo urochinasi
Sinonimo/i:
uPA
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... PLAU(5328)
Descrizione generale
Agente trombolitico che converte il plasminogeno in plasmina. Una miscela di urochinasi ad alto peso molecolare e a basso peso molecolare.
Origine del prodotto: preparato dalle urine di soggetti sani
Stato fisico
Liofilizzato da mannitolo 200 mM, NaCl 100 mM, Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 e PEG allo 0,1 %.
Stoccaggio e stabilità
Ricostituire con 200-400 μL di H2O. Conservare a -20 °C. Dopo la ricostituzione, suddividere in aliquote e congelare (-70 °C). Così come fornito, il prodotto è stabile per 2 anni. Le soluzioni madri sono stabili per un massimo di 6 mesi a -70 °C.
Risultati analitici
Urochinasi ad alto peso molecolare (54 kD): 40%. Urochinasi a basso peso molecolare (33 kD): 50%. Forme transitorie di urochinasi: 10%
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Thrombolytic therapy: a comparison between urokinase and streptokinase. From a national cooperative study.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 2(1), 1-13 (1975-07-01)
Assay methods and standard preparations for plasmin, plasminogen and urokinase in purified systems, 1967-1968.
Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica, 21, 259-272 (1969)
Biomaterials, 30(23-24), 3825-3833 (2009-05-16)
Mass spectrometry is a powerful proteomic tool enabling researchers to survey the global proteome of a cell. This technique has only recently been employed to investigate cell-material interactions. We had previously identified material scarcity and limited adherent cells as challenges