Documenti fondamentali
BI0420
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, .02M I₂O in THF/Pyridine/H2O (70/20/10)
Biosynthesis Novabiochem®
Sinonimo/i:
DNA Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
Temp. transizione
flash point -13 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
BI0420-0201 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0420-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
BI0420-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Risultati analitici
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.0190-0.0210M
Water (H2O): 9.0-11.0%
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
8.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-13 °C