BI0345
Capping Reagent B 16% n-Methylimidazole in THF
Novabiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
173 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
P. ebollizione
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
Punto di fusione
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
Temp. transizione
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Applicazioni
BI0345-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0345-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0345-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Risultati analitici
Assay (tetrahydrofuran): 83.6-84.4% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.