Documenti fondamentali
BDAM1
Millipore
Setto di contenimento del tampone mPAGE®
for mPAGE® Mini Gel Tank
Sinonimo/i:
buffer adapter
Scegli un formato
1 EACH
6,60 €
6,60 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
6,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105305
NACRES:
NC.01
6,60 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Confezionamento
pkg of 1 pack
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Compatibilità
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
Descrizione generale
Setto di contenimento del tampone mPAGE® da usare con il serbatoio per gel mPAGE® Mini (MGT-2 e MGT-4) quando si esegue un numero dispari di gel.
Il serbatoio per gel mPAGE® Mini viene utilizzato per eseguire la separazione delle proteine ad alta risoluzione su gel di poliacrilammide pre-colati o colati a mano. Il serbatoio del gel è progettato per l'uso con mini gel da 8 cm x 10 cm ed è compatibile con i gel colati con il dispositivo di colatura gel mPAGE® e con i gel pre-colati mPAGE®. Il serbatoio per gel mPAGE® Mini è disponibile in 2 formati per l'esecuzione di un massimo di 2 o 4 mini gel ed è progettato per evitare assemblaggi errati e perdite.
Note legali
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.