B451-500S
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
Lecithin, Tween®, bottle capacity 1 L, bottle filling volume 500 mL, closure type, white screw cap with septum and protector, box of 4 bottles
Sinonimo/i:
CASO Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, TSB with neutralizer
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate bottle
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
powder
Caratteristiche
closure type white screw cap with septum and protector
Composizione
Lecithin
Tween®
Confezionamento
box of 4 bottles
tecniche
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
Capacità bottiglia
1 L
bottle filling volume
500 mL
Capacità
1000 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for bacteria
Categorie correlate
Descrizione generale
Upon incubation, the enumerated microflora can be plated, isolated, and identified.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1