B451-100
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
Lecithin 0.5 %, Tween® 4 %, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, white screw cap with septum, box of 12 bottles
Sinonimo/i:
CASO Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, TSB with neutralizer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate bottle
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
powder
Caratteristiche
closure type white screw cap with septum
Composizione
Lecithin, 0.5%
Tween®, 4%
Confezionamento
box of 12 bottles
tecniche
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
Capacità bottiglia
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for bacteria
Categorie correlate
Descrizione generale
Upon incubation, the enumerated microflora can be plated, isolated, and identified.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1