Documenti fondamentali
1.46610
Millipore
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 250 mL, closure type, blue flip cap with septum, box of 6 bottles
Sinonimo/i:
CASO broth, Soyabean Casein Digest Broth, TSB, TSB with Neutralizer, Tryptic Soy Broth (TSB)
Scegli un formato
6 EA
55,90 €
55,90 €
Spedizione prevista il10 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
55,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
55,90 €
Spedizione prevista il10 marzo 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
agenzia
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
powder
Caratteristiche
closure type blue flip cap with septum
Confezionamento
box of 6 bottles
Capacità bottiglia
250 mL
bottle filling volume
250 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for bacteria
Descrizione generale
Tryptic Soy Broth (TSB) is a nutrient rich complex medium designed for the enumeration of total microbial count present in the test sample. The peptones from casein and soymeal to provide enhanced carbon source which promotes growth for the microflora. The broth medium is widely used during sterility testing due to its wide range of specificity.
Applicazioni
Tryptic Soy Broth (TSB) is a complex medium used to enumerate microorganisms present in sterile or non-sterile products from food or pharmaceutical industry.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2