B311-150-S
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
bottle capacity 300 mL, bottle filling volume 150 mL, closure type, crimp cap with septum, box of 12 bottles
Sinonimo/i:
CASO Broth, Casein Soy Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, Tryptone Soy Broth
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13 (
)
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Caratteristiche
closure type crimp cap with septum
Confezionamento
box of 12 bottles
tecniche
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
Capacità bottiglia
300 mL
bottle filling volume
150 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1