AX1775
Ascorbic Acid
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Ascorbic Acid
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Perdita
≤0.1% loss on drying, 105°C
pH
2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
330 g/L
Densità
1.65 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8,10-11H,1H2
TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1