Documenti fondamentali
AX1697C
Supelco
Coulomat C
AQUASTAR®
Sinonimo/i:
Coulometric Cathode Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point 16 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
AQUASTAR
AX1697C-1 is packaged in 20/400 glass bottle
AX1697C-30 is packaged in 38/430 poly-coated glass bottle
Risultati analitici
Color: Colorless to light yellow
Form: Liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Kidney,Liver,Blood, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)