AP4014250
Filtri a membrana in fibra di vetro, pori da 0,7 μm
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 475 μm
Sinonimo/i:
Filtri in fibra di vetro senza legante
Scegli un formato
190,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
190,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Descrizione
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 142 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
Diametro
142 mm
Diam. filtro
142 mm
Spessore
475 μm
Dimensione pori
0.7 μm pore size
90 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filtri in fibra di vetro con resina legante:
I filtri Millipore con resina legante hanno un′elevata resistenza a umido e sono ideali per l'analisi qualitativa e la prefiltrazione, speciamente nel caso di liquidi molto contaminati. Sono inoltre ampiamente utilizzati per la chiarificazione di soluzioni acquose.
Tipo AP15
- Minima capacità di trattenimento dello sporco.
- Prefiltro consigliato per filtri da 0,2 a 0,6 μm.
Tipo AP20
- Ritenzione inferiore e capacità di trattenimento dello sporco superiore rispetto ai filtri AP15
- Prefiltro consigliato per filtri da 0,8 a 8,0 μm.
- Da usare a monte per proteggere i filtri tipo AP15
Tipo AP25
- Il maggiore spessore assicura la stessa capacità di ritenzione e una maggiore capacità di trattenimento dello sporco rispetto al tipo AP20
- Prefiltro consigliato per filtri da 0,9 a 8 μm, specialmente per liquidi proteici e pesantemente contaminati.
- Da usare a monte per proteggere i filtri tipo AP15
Filtri di fibra di vetro senza resina legante:
Se riscaldati, i filtri senza resina legante mantengono la propria integrità strutturale senza perdita di peso fino a 500 °C e possono quindi essere utilizzati nell'analisi gravimetrica così come per la filtrazione di gas caldi.
Tipo APFA
- Trattiene particelle sottili con buona efficienza, anche con portate elevate
- Consigliato per il monitoraggio delle acque reflue e la raccolta di particelle sospese nei gas (ad es., fumi di camino)
- Adatto ad applicazioni biochimiche (ad es., raccolta di cellule e filtrazione di precipitati di acidi nucleici o di proteine)
Tipo APFB
- Maggiore resistenza meccanica se umido e maggiore capacità di carico rispetto ai filtri di tipo APFA
- Da usare per la chiarificazione di liquidi, quantificazione di solidi in sospensioni di particelle fini e nei conteggi a scintillazione
Tipo APFC
- Migliore ritenzione rispetto ai filtri APFA, specialmente per la rimozione di particolato fine e microorganismi.
- Da usare nella determinazione dei solidi sospesi totali nell'acqua potabile
- Da usare nella filtrazione di proteine o acidi nucleici precipitati con TCA e per la raccolta di cellule e microorganismi
Tipo APFD
- Filtro spesso con flusso elevato e bassa ritenzione
- Da usare per la chiarificazione di sospensioni contenenti particolato di dimensioni superiori a 1,0 μm
Tipo APFF
- Da utilizzare per filtrare precipitati estremamente fini come precipitati di proteine, acidi nucleici o siero
- Raccomandato per il metodo USEPA 1311 per l'analisi TCLP
Tipo AP40
- Raccomandato per i metodi standard 2540D sui solidi sospesi totali.
- Raccomandato per il metodo USEPA 1311 per l'analisi TCLP
- Mantiene l'integrità strutturale senza perdita di peso in caso di combustione a 550 °C (1022 °F) dopo la filtrazione del campione
- Raccomandato per la determinazione della materia sospesa volatile nelle acque reflue e negli effluenti industriali
Applicazioni
- Solidi sospesi totali, Standard Methods, metodo 2540D
- Metodo EPA 1311 per analisi TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)
- Determinazione di solidi volatili sospesi in acque reflue ed effluenti industriali
- Stack test per l′individuazione di PFAS con il metodo OTM-45
Caratteristiche e vantaggi
- Raccomandato per i metodi standard 2540D sui solidi sospesi totali, raccomandato per il metodo USEPA 1311 per l'analisi TCLP
- . Compatibile con il calore in caso di combustione a 550 °C (1022 °F) dopo la filtrazione del campione.
- Raccomandato per la determinazione della materia sospesa volatile nelle acque reflue e negli effluenti industriali
Articoli
Dati e prodotti di filtrazione raccomandati per il metodo OTM-45 per il monitoraggio di composti PFAS nell’aria.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.