AP187R
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
1.5 mg/mL, Chemicon®
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
FLUOROPHORE/ PROTEIN ABSORBANCE RATIO
Tetramethyl Rhodamine Isothiocyanate A550/A280 = 0.54
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with sterile distilled water.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3