AP183P
Goat Anti-Rat IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Goat IgG Antibody
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Linkage
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
Stoccaggio e stabilità
WARNING:Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3