AP180P
Anticorpo di asino anti-IgG di capra, coniugato con HRP, preadsorbito
Chemicon®, from donkey
Sinonimo/i:
Anti IgG di coniglio di asino con HRP, Anti-IgG di coniglio HRP
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
goat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
si può utilizzare una diluizione 1:500-1:5.000.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Qualità
ELISA e Western blotting:
si può usare una diluizione 1:5.000-1:100.000.
Stato fisico
Ricostituzione:
ricostituire con 500 μL di acqua distillata sterile.
Stoccaggio e stabilità
Dopo la ricostituzione è stabile per diverse settimane a 2-8°C come liquido non diluito. Per conservare più a lungo il prodotto dopo la ricostituzione, aggiungere un egual volume di glicerolo per ottenere una concentrazione finale di glicerolo al 50%, quindi conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine (e di sali) si ridurrà della metà rispetto all'originale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
AVVERTENZA: L′uso di azoturo di sodio come conservante inibisce in modo sostanziale l′attività enzimatica della HRP.
WGK 3