Documenti fondamentali
AP1181
Sigma-Aldrich
Anti-TLR7 Mouse mAb (2C9)
liquid, clone 2C9, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Toll-like Receptor 7
Scegli un formato
100 μG
381,00 €
381,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
381,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
381,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C9, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLR7(51284)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~120 kDa TLR7 protein.
Recognizes the ~120 kDa TLR7 protein in IMR32 cells.
This Anti-TLR7 Mouse mAb (2C9) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of TLR7.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 27-127 human TLR7, expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
IMR32 cells
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Yang Gu et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 26, e923104-e923104 (2020-05-27)
BACKGROUND The metabolic processing of ellagic acid (EA) by cytochrome P450s (CYP450s) expressed in the intestines is unclear. This study aimed to investigate the effects of CYP450s that are highly expressed in HIEC cells on metabolic activity of EA. MATERIAL