AP107P
Rabbit Anti-Goat IgG Antibody, Fc, HRP conjugate
1.0 mg/mL, Chemicon®
Scegli un formato
372,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
About This Item
372,00 €
A magazzinoDettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
goat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Applicazioni
Immunohistochemistry 1:500 - 1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Stoccaggio e stabilità
WARNING:
Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3