ACK5010PG
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Protein G with 10kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Pro
Parametri
10 mL sample volume
tecniche
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Lunghezza
12 cm (4.7 in.)
Diametro
2.97 cm
Superficie filtrante
1 cm2
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1