ABT129
Anti-Calponin-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Calponin-1, Basic calponin, Calponin H1, smooth muscle
Scegli un formato
460,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
460,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNN1(1264)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Calponin-1 in smooth muscle cells from human seminal vesicle tissue.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Calponin-1 in human aortic smooth muscle tissue.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human aortic smooth muscle tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1