Documenti fondamentali
ABN45
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fattore di regolazione della mielina (MRF)
1.0 mg/mL, from rabbit
Sinonimo/i:
Myelin regulatory factor, Myelin gene regulatory factor, Myelin regulatory factor, N-terminal, Myelin regulatory factor, C-terminal
Scegli un formato
100 μG
460,00 €
460,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
460,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
460,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
hamster (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYRF(745)
Descrizione generale
Il fattore di regolazione della mielina (MRF), detto anche MYRF, è codificato dal gene MYRF/C11orf9/KIAA0954/MRF, ed è una proteina interessante che viene scissa in due catene. La regione N-terminale attiva specificamente la trascrizione dei geni mielinici negli oligodendrociti e pre-oligodendrociti dell′SNC. La regione C-terminale, che rimane legata alla membrana, sembra non intervenga nell′induzione genica, tuttavia il suo ruolo preciso resta da chiarire. La regione N-terminale di MRF attiva, tra i vari geni, MBP, MOG, MAG e PLP, ma non è indispensabile per la differenziazione degli oligodendrociti e lo è invece per preservare la mielina in quelli maturi. La forma intera di MRF è localizzata nel reticolo endoplasmatico. Dopo la scissione, la regione N-terminale trasloca nel nucleo mentre quella C-terminale non si sposta. È interessante notare che l′espressione di MRF avviene non solo a livello cerebrale negli oligodendrociti e nei loro precursori, ma anche nel polmone, nei gangli basali e nel fegato.
Immunogeno
Epitopo: dominio citoplasmatico, catena N-terminale
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente al dominio citoplasmatico del fattore di regolazione della mielina (MRF).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-fattore di regolazione della mielina (MRF) è convalidato per l′uso in Western blotting & IHC per la rivelazione del fattore di regolazione della mielina (MRF).
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale nell'ambito dello sviluppo
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare il fattore di regolazione della mielina (MRF) in 10 µg di lisato di cellule ARPE19.
Immunoistochimica: una diluizione 1:50 di un lotto rappresentativo ha individuato il fattore di regolazione della mielina (MRF) nei tessuti umani di corteccia cerebrale, retina e cervelletto.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare il fattore di regolazione della mielina (MRF) in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 160 kDa. Il peso molecolare atteso è di 125 kDa e di circa 160 kDa quando la proteina è glicosilata. La proteina è stata scissa in un frammento N-terminale di circa 90 kDa a partire dalla forma intera di circa 160 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Sanaz Gabery et al.
Acta neuropathologica, 142(5), 791-806 (2021-08-28)
Huntington disease (HD) is a fatal neurodegenerative disorder caused by an expanded CAG repeat in the huntingtin (HTT) gene. The typical motor symptoms have been associated with basal ganglia pathology. However, psychiatric and cognitive symptoms often precede the motor component
Ciara E Keogh et al.
Brain, behavior, and immunity, 91, 437-450 (2020-11-07)
Myelination in the peripheral and central nervous systems is critical in regulating motor, sensory, and cognitive functions. As myelination occurs rapidly during early life, neonatal gut dysbiosis during early colonization can potentially alter proper myelination by dysregulating immune responses and
Naomi Tanga et al.
Glia, 67(5), 967-984 (2019-01-23)
Protein tyrosine phosphatase receptor type Z (PTPRZ) maintains oligodendrocyte precursor cells (OPCs) in an undifferentiated state. The inhibition of PTPase by its ligand pleiotrophin (PTN) promotes OPC differentiation; however, the substrate molecules of PTPRZ involved in the differentiation have not
Liang Zhou et al.
eLife, 9 (2020-01-17)
Oligodendrocytes (OLs) myelinate axons and provide electrical insulation and trophic support for neurons in the central nervous system (CNS). Platelet-derived growth factor (PDGF) is critical for steady-state number and differentiation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs), but its downstream targets are
Bang Li et al.
Cell discovery, 9(1), 27-27 (2023-03-07)
Autism spectrum disorder (ASD) is a complex neurodevelopmental condition that affects social interaction and behavior. Mutations in the gene encoding chromodomain helicase DNA-binding protein 8 (CHD8) lead to autism symptoms and macrocephaly by a haploinsufficiency mechanism. However, studies of small