ABN1674M
Anti-RanGAP
from rabbit
Sinonimo/i:
Ran GTPase-activating protein, Protein segregation distorter
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
Drosophila, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RANGAP1(5905)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected RanGAP in human C9-ALS motor cortex (Zhang, K., et. al. (2015). Nature. 525(7567):56-61).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RanGAP in Drosophila testis (Merrill, C., et. al. (1999). Science. 283(5408):1742-5;Kusano, A., et. al. (2001). Dev Cell. 1(3):351-61.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RanGAP in Drosophila primary spermatocytes (Kusano, A., et. al. (2002). Proc Natl Acad Sci USA. 99(10):6866-70).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RanGAP in purified human RanGAP1 (Zhang, K., et. al. (2015). Nature. 525(7567):56-61).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RanGAP in SD-RanGAP Mad fly testis & Wild-type Fly testis.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1