ABN1669M
Anti-Anoctamin-1 (TMEM16A)
from rabbit
Sinonimo/i:
Anoctamin-1, TMEM16A
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANO1(55107)
mouse ... Ano1(101772)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Immunofluorescence applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8; Wang, H.C., et. al. (2015). Cell. 163(6):1348-59; Huang, F., et. al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(40):16354-9).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Immunocytochemistry applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Western Blotting applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1