ABN1360
Anti-C9ORF72 (α-GR sense Antibody, CT)
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
C9orf72/C9RANT (GR sense-CT), alpha-GR-CT-sense, alpha-GR-CT, Protoein Protein C9orf72-GR-CT
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C9orf72(203228)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (alpha-GR sense, CT) in aggregates found in neurons of the CA and DG regions of the hippocampus (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected C9ORF72 (alpha-GR sense, CT) in V5-GR-Ct transfected HEK293 (Courtesy of Dr Laura P.W. Ranum and Dr. Lien Nguyen from the University of Florida)..
Dot Blot Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (alpha-GR sense, CT) in Dot blots containing frontal cortex lysates from different C9(-) and different C9(+) ALS/frontotemporal dementia (FTD) patients (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (alpha-GR sense, CT) in Western Blotting applications (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C9ORF72 (alpha-GR sense, CT) in V5-GR-CT transfected HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1