Documenti fondamentali
850400C
Avanti
22:6 (Cis) PC
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Scegli un formato
25 MG
361,00 €
500 MG
2.250,00 €
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
361,00 €
500 MG
2.250,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C52H80NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
878.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850400C-25mg)
pkg of 5 × 4 mL (850400C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850400C
Concentrazione
10 mg/mL (850400C-25mg)
25 mg/mL (850400C-500mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C52H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8-11,14-17,20-23,26-29,32-35,38-41,50H,6-7,12-13,18-19,24-25,30-31,36-37,42-49H2,1-5H3/b10-8-,11-9-,16-14-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-/t50-/m1/s1
XLKQWAMTMYIQMG-SVUPRYTISA-N
Descrizione generale
22:6 (cis) PC or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is an unsaturated glycerophospholipid, with substitution of two chains of docosahexaenic acid at sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone, along with choline as a headgroup. It is an omega-3 lipid.[1]
Applicazioni
22:6 (cis) PC or 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine might be used:
  • in liposomes, to study its effect on membrane vesiculation by dynamin and endophilin[2]
  • in multi-lamellar vesicles (MLVs) to analyze its effect on the biophysical properties of lipid membranes and on its interaction with a fragment of the Aβ peptide[1]
  • in lipid bilayers to study the influence of cholesterol on lateral segregation of saturated and unsaturated phospholipids[3]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850400C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850400C-500mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
18:0 PC (DSPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850365P
18:0 PC (DSPC)
Oskar Engberg et al.
Biophysical journal, 111(3), 546-556 (2016-08-11)
Saturated and unsaturated phospholipids (PLs) can segregate into lateral domains. The preference of cholesterol for saturated acyl chains over monounsaturated, and especially polyunsaturated ones, may also affect lateral segregation. Here we have studied how cholesterol influenced the lateral segregation of
Giuseppe Vitiello et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(46), 14239-14245 (2013-10-23)
Polyunsaturated omega-3 fatty acids are increasingly proposed as dietary supplements able to reduce the risk of development or progression of the Alzheimer's disease (AD). To date, the molecular mechanism through which these lipids act has not been yet univocally identified.
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of
Philippe Calvez et al.
Journal of the American Chemical Society (2016-10-01)
Recoverin undergoes a calcium-myristoyl switch during visual phototransduction. Indeed, calcium binding by recoverin results in the extrusion of its myristoyl group, which allows its membrane binding. However, the contribution of particular lipids and of specific amino acids of recoverin in