Documenti fondamentali
ABF17-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore per TGF-beta, tipo I
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
EC:2.7.11.30, TGFR-1, Activin A receptor type II-like protein kinase of 53kD, Activin receptor-like kinase 5, ALK-5, Serine/threonine-protein kinase receptor R4, SKR4, Transforming growth factor-beta receptor type I, TbetaR-I
Scegli un formato
100 μG
389,00 €
389,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
389,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
389,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, porcine, bovine
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGFBR1(7046)
Descrizione generale
Il recettore per il TGF-beta di tipo 1 (UniProt: P36897; conosciuto anche come EC:2.7.11.30, TGFR-1, protein-chinasi di 53 kDa simile al recettore per l′activina A di tipo II, ALK-5, recettore serin/treonin-protein-chinasico 5, recettore serin/treonin-protein-chinasico R4, SKR4, recettore per il fattore di crescita trasformante di tipo I, TbetaR-I) nell′uomo è codificato dal gene TGFBR1 (denominato anche ALK5, SKR4) (Gene ID: 7046). Il recettore TGF-beta R1 risulta presente in tutti i tessuti esaminati, è maggiormente espresso nella placenta e meno espresso nel cervello e nel cuore, ed è espresso anche da diversi tipi di linee cellulari tumorali. La trasduzione del segnale di TGF-beta ne implica il legame al recettore per TGF-beta di tipo II (TGF-beta RII), che permette a quest′ultimo di reclutare il recettore per TGF-beta di tipo I (TGF-beta RI) e assemblarsi in un complesso recettoriale eterodimerico. TGF-beta RII fosforila TGF-beta RI nella regione ricca di glicine-serine (GS) e attiva l′attività serin/treonin-chinasica di TGF-beta RI, che può quindi fosforilare le proteine Smad (Small mothers against decapentaplegic) legate a recettore. Per impedire un′eventuale fosforilazione spontanea delle Smad, la molecola inibitoria FKBP12 si lega alla regione GS di TGF-beta RI e blocca l′accesso a questo dominio da parte di TGF-beta RII. Questo effetto inibitorio si sblocca quando TGF-beta si lega al recettore.
Specificità
Questo anticorpo policlonale è in grado di rivelare in maniera specifica il recettore per il TGF-beta di tipo 1 in diverse specie. Riconosce un epitopo di 15 aminoacidi situato nella regione C-terminale.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a 15 aminoacidi della regione C-terminale del recettore per il TGF-beta di tipo 1 umano.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: con una diluizione 1:1.000 di un lotto rappresentativo è stata rivelata la presenza del recettore per il TGF-beta di tipo 1 nei seguenti tessuti umani: cervelletto, rene, pancreas, placenta (villi coriali e cellule della decidua).
Citometria a flusso: 1 µg/mL di un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare il recettore per il TGF-beta di tipo 1 in un milione di splenociti di topo.
Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-recettore per il TGF-beta di tipo 1, N° Cat. ABF17-I, è testato per l′uso nei saggi di citometria a flusso, immunoistochimica (paraffina) e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di tessuto di fegato di ratto.
Western blotting: 1 µg/mL di questo anticorpo ha rivelato il recettore per il TGF-beta di tipo 1 su 10 µg di lisato di tessuto epatico di ratto.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 56 kDa; calcolato a 55,96 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: ABF17
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Giulio Bontempi et al.
Cell death & disease, 13(11), 965-965 (2022-11-18)
Histone acetylation/deacetylation play an essential role in modifying chromatin structure and in regulating cell plasticity in eukaryotic cells. Therefore, histone deacetylase (HDAC) pharmacological inhibitors are promising tools in the therapy of fibrotic diseases and in cancer. Peritoneal fibrosis is a
Yuto Nakamura et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 318(2), H238-H251 (2019-11-28)
A disintegrin and metalloproteinase (ADAM)12 is considered to promote cardiac dysfunction based on the finding that a small-molecule ADAM12 inhibitor, KB-R7785, ameliorated cardiac function in a transverse aortic constriction (TAC) model by inhibiting the proteolytic activation of heparin-binding-EGF signaling. However
Bone marrow-derived extracellular vesicles carry the TGF-I? signal transducer Smad2 to preserve hematopoietic stem cells in mice.
Gautheron, et al.
Cell death discovery, 9, 117-117 (2023)
Lin Zhang et al.
Nature communications, 13(1), 2543-2543 (2022-05-11)
Bone metastases occur in 50-70% of patients with late-stage breast cancers and effective therapies are needed. The expression of enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is correlated with breast cancer metastasis, but its function in bone metastasis hasn't been well-explored.
Francesco Scavello et al.
International journal of biological sciences, 17(10), 2399-2416 (2021-07-31)
Myocardial aging increases the cardiovascular risk in the elderly. The Receptor for Advanced Glycation End-products (RAGE) is involved in age-related disorders. The soluble isoform (sRAGE) acts as a scavenger blocking the membrane-bound receptor activation. This study aims at investigating RAGE