MABD19
Anti-DMP-1 (CT) Antibody, clone 8G10.3
clone 8G10.3, from mouse
Sinonimo/i:
Dentin matrix acidic phosphoprotein 1, DMP-1, Dentin matrix protein 1, AG1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G10.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DMP1(1758)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Dot Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in DB. (Baba, O., et al. (2004). Matrix Biology. 23:371–379.)
Stem Cell Research
Osteobiology
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:50-1:250 dilution of this antibody detected DMP-1 in human tooth sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human tooth sections
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1