ABE558
Anti-Ku70 Protein Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
X-ray repair cross-complementing protein 6, 5′-deoxyribose-5-phosphate lyase Ku70, 5′-dRP lyase Ku70, 70 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 1, ATP-dependent DNA helicase II 70 kDa subunit, CTC box-binding factor 75 kDa subuni
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XRCC6(2547)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Ku70 Protein in human prostate carcinoma cells and human testis tissue.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ku70 Protein in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1