06-418
Anti-NFκB p65 Antibody, CT
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit, v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear
factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3 (p65)), v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel r
Scegli un formato
460,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
460,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFKB1(4790)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
4 µg of a previous lot immunoprecipitated NFκB p65 from 500 μg of a human A431 carcinoma cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected NFkB p65 in RIPA lysates from A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1