Documenti
933619
Sigma-Aldrich
(S)-N-(1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)acetamide
≥95%
Sinonimo/i:
N-[(1S)-1-(Phenylmethyl)-2-(1-piperidinyl)ethyl]acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.37
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Jin-Quan Yu, active in Pd-based enantioselective C-H(sp3) arylation reactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Probing Catalyst Speciation in Pd-MPAAM-Catalyzed Enantioselective C(sp3)?H Arylation: Catalyst Improvement via Destabilization of Off-Cycle Species
Hao, et al.
ACS Catalysis, 11, 11040?11048-11040?11048 (2021)