ABE1868
Anti-TDRD3
from rabbit
Sinonimo/i:
Tudor domain-containing protein 3
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TDRD3(81550)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected TDRD3 in Immunoprecipitation applications (Yang, Y., et. al. (2014). Mol Cell. 53(3):484-97).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected TDRD3 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Yang, Y., et. al. (2014). Mol Cell. 53(3):484-97;Yang, Y., et. al. (2010). Mol Cell. 40(6):1016-23).
Qualità
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated TDRD3 in 500 µg of MCF7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1