TJ-10X2ML-U
Unlabeled Vials Reagent - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-S from the clone MS-94, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinonimo/i:
Anti-S (clone MS-94), Blood Grouping Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
MS-94, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 10 × 2 mL
Concentrazione
60-80 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2