ABC846
Anti-Slc22A17 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Solute carrier family 22 member 17, 24p3 receptor, 24p3R, Brain-type organic cation transporter, Lipocalin-2 receptor, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin receptor, NgalR, Slc22A17
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC22A17(51310)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Slc22A17 in SK-N-SH cell lysate with and without blocking peptide.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2