ABC253
Anti-Beclin-2
from rabbit
Sinonimo/i:
Beclin2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Becn2(226720)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Beclin-2 in lysate from Beclin-2 +/+ Mouse Brain (Wild-type).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1