AB9708
Anti-DLG4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Post synaptic density 95
Scegli un formato
698,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
698,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-PSD-95 Antibody, Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Dlg4(29495)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2