AB8345
Anti-MMP-14 Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
MT1-MMP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP14(4323)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot: 5 μg / ml Expected band sizes: 60-63 kDA and 42 kDa pro-enzyme and degradation form respectively.
Immunopreciptation: 1-2 μg / mg total protein in 500 μl reaction volume.
FACS Analysis: 5 μg/ mL (1 million cells per mL)
EIA: 1:10,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Immunocytochemistry positive control: U251 glioma cells; negative control MCF7 breast carcinoma.
Western Blot positive control: HT1080 fibrosarcoma, negative control: MCF7 breast carcinoma
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2