Documenti fondamentali
AB5585
Sigma-Aldrich
Anticorpo FLAG
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Recoverin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, frog, chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RCVRN(5957)
mouse ... Rcvrn(19674)
Descrizione generale
Recoverin è una proteina legante il calcio espressa nei fotorecettori e nelle cellule bipolari midget dei coni nella retina Si pensa che ritardi la terminazione della cascata di fototrasduzione bloccando la fosforilazione della rodopsina fotoeccitata.
Specificità
Non sono state testate altre specie.
Riconosce recoverin
Immunogeno
Recoverin umana ricombinante
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Rileva la recoverin utilizzando questo anticorpo anti-recoverin, validato per l'uso in IC, IH, IH(P) e WB.
Sottocategoria di ricerca
Sistema sensoriale & SNP
Western blotting:
1:1.000-1:5.000 usando rivelazione con ECL.
Immunoistochimica:
1:1.000 (2 ore a temperatura ambiente o overnight a 2-8ºC) su sezioni di tessuto congelate e incluse in paraffina. Fissativo suggerito: paraformaldeide al 4% o paraformaldeide al 3% con 0,1% glutaraldeide. Soluzione di permeabilizzazione suggerita: Triton X100 0,1%. Tampone di bloccaggio suggerito: tampone tris salino 0,05 M, pH 7,4 contenente BSA 2,5%, triton 0,1% e azoturo di sodio 0,05%.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Descrizione del bersaglio
26 kDa
Linkage
Sostituisce: AB5431P
Stato fisico
Non purificato
Siero policlonale di coniglio. Non contiene conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20 ºC.
Risultati analitici
Controllo
CONTROLLO POSITIVO: Recoverin si trova nei fotorecettori, nelle cellule bipolari midget dei coni nella retina e nei pinealociti nella ghiandola pineale.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Katharina Kruszewski et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(3), 1120-1131 (2016-03-15)
Retinal degeneration is a common feature of several lysosomal storage disorders, including the mucopolysaccharidoses, a group of metabolic disorders that is characterized by widespread accumulation of glycosaminoglycans due to lysosomal enzyme dysfunction. We used a new mouse model of mucopolysaccharidosis
Kent W Small et al.
Ophthalmology, 123(1), 9-18 (2015-10-29)
To identify specific mutations causing North Carolina macular dystrophy (NCMD). Whole-genome sequencing coupled with reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis of gene expression in human retinal cells. A total of 141 members of 12 families with NCMD and 261
J Cui et al.
Neuroscience, 224, 63-69 (2012-08-23)
Retinal bipolar cells and ganglion cells are known to possess voltage-gated T-type Ca(2+) channels. Previous electrophysiological recording studies suggested that there is differential expression of different T-type Ca(2+) channel α1 subunits among bipolar cells. The detailed expression patterns of the
Sonia Biswas et al.
PloS one, 9(6), e99075-e99075 (2014-06-12)
In the widely used mouse model of retinal degeneration, rd1, the loss of photoreceptors leads to rhythmic electrical activity of around 10-16 Hz in the remaining retinal network. Recent studies suggest that this oscillation is formed within the electrically coupled
Amani A Fawzi et al.
Amyotrophic lateral sclerosis & frontotemporal degeneration, 15(7-8), 569-580 (2014-10-17)
Our objective was to present clinicopathologic evidence of anterior visual pathway involvement in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) secondary to a C9orf72 mutation. Two related patients from an extended pedigree with ALS and GGGGCC hexanucleotide repeat expansion in the