Documenti fondamentali
AB356482
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-mCherry
Anti-mCherry
from rabbit
Sinonimo/i:
Anticorpo Anti-mCherry
Scegli un formato
100 μG
365,00 €
365,00 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
365,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
365,00 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
La proteina rossa fluorescente mCherry deriva da DsRed, una proteina rossa fluorescente espressa dai coralli a disco delle specie del genere Discosoma. DsRed ha dimensioni e altre proprietà simili alla proteina GFP, ma emette una fluorescenza rossa anziché verde. La proteina mCherry è una forma monomerica ingegnerizzata attraverso più cicli di mutazione, modificazione diretta e selezione evolutiva. L′eccitazione massima è a 587 nm e l′emissione massima a 610 nm, con una resa quantica di fluorescenza di 0,22. Mostra elevata fotostabilità ed è resistente al fotosbiancamento. Inoltre è caratterizzata da un maggiore luminosità e da una velocità di maturazione estremamente rapida. Questo anticorpo policlonale anti-mCherry, purificato per affinità, riconosce la proteina mCherry in cellule HEK293 transfettate con il vettore pFin-mCherry. (Rif.: Schaner, NC et al. (2004). Nat. Biotechnol. 22(12):1567-72; Gross, LA et al. (2000). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 97(22):11990-95).
Specificità
Questo anticorpo policlonale permette di rivelare la proteina mCherry in cellule HEK293 transfettate con il vettore pFin-mCherry.
Immunogeno
Epitopo: sconosciuto
Proteina mCherry full length ricombinante, con tag His, ottenuta dalle specie del genere Discosoma (coralli a disco).
Applicazioni
Analisi di immunofluorescenza: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:500 ha rivelato la presenza della proteina mCherry in cellule HEK293 transfettate con il vettore pFin-EF1-mCherry (per gentile concessione del Dr. Gerry Shaw).
Western blotting: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 ha rivelato la proteina mCherry in cellule HEK293 transfettate con il vettore pFin-EF1-mCherry (per gentile concessione del Dr. Gerry Shaw).
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-mCherry, N° Cat. AB356482, riconosce la proteina mCherry. È stato testato nei saggi di immunofluorescenza e di Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting in cellule Hek293 transfettate con il vettore pFin-EF1-mCherry.
Western blotting: una diluizione 1:2.000 di questo anticorpo ha rilevato la proteina mCherry in 10 µg di lisato di cellule HEK293 transfettate con il vettore pFin-EF1-mCherry.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 32 kDa; calcolato a 26,72 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in PBS con azoturo di sodio 0,03% e glicerolo 50%.
Formato: purificato
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20 °C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Hao-Shan Chen et al.
Nature communications, 13(1), 3605-3605 (2022-06-24)
The cell-type-specific recording and manipulation is instrumental to disentangle causal neural mechanisms in physiology and behavior and increasingly requires intersectional control; however, current approaches are largely limited by the number of intersectional features, incompatibility of common effectors and insufficient gene
Gen Li et al.
EMBO reports, 22(3), e51163-e51163 (2021-01-26)
The phagosome harboring the bacterial pathogen Legionella pneumophila is known to be enriched with phosphatidylinositol 4-phosphate (PtdIns4P), which is important for anchoring a subset of its virulence factors and potentially for signaling events implicated in the biogenesis of the Legionella-containing
Tong Xiao et al.
Nature chemical biology, 14(7), 655-663 (2018-06-06)
The unusually high demand for metals in the brain, along with insufficient understanding of how their dysregulation contributes to neurological diseases, motivates the study of how inorganic chemistry influences neural circuitry. We now report that the transition metal copper is
Vijeta Jaiswal et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 11, 1142415-1142415 (2023-05-08)
Aedes mosquitoes transmit several pathogens including flaviviruses to humans which result in high morbidity and mortality. Owing to adaptability and climate change, these mosquito vectors are predicted to establish in new geographical areas thus exposing larger populations to the risk
Marina Capece et al.
Cell death and differentiation, 30(9), 2078-2091 (2023-08-04)
The discrimination of protein biological functions in different phases of the cell cycle is limited by the lack of experimental approaches that do not require pre-treatment with compounds affecting the cell cycle progression. Therefore, potential cycle-specific biological functions of a
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto