Documenti
AB356481
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-mCherry
from chicken
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
La proteina fluorescente rossa mCherry deriva dalla DsRed, una proteina fluorescente rossa dei coralli a disco del genere Discosoma. La DsRed è simile per dimensioni e per altre sue caratteristiche alla GFP, ma produce una fluorescenza rossa anziché verde. mCherry è una forma monomerica che è stata ingegnerizzata con molteplici cicli di mutazione, modificazione diretta e selezione evolutiva. Presenta un massimo di eccitazione a 587 nm e un massimo di emissione a 610 nm con una resa quantica di fluorescenza di 0,22. La mCherry è caratterizzata da un'elevata fotostabilità e resistenza al photobleaching. Mostra inoltre una migliore luminosità e una velocità di maturazione estremamente rapida. Questi anticorpi policlonali anti-mCherry sono stati prodotti in uova di pollo e le preparazioni di anticorpi sono state dializzate contro tampone fosfato salino. Riconoscono mCherry in cellule HEK293 transfettate con il vettore pFin-EF1-mCherry. (Rif.: Schaner, NC et al. (2004). Nat. Biotechnol. 22(12):1567-72; Gross, LA et al. (2000). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 97(22):11990-95).
Specificità
Questo anticorpo policlonale riconosce mCherry in cellule HEK293 transfettate con il vettore pFin-EF1-mCherry.
Immunogeno
Epitopo: sconosciuto
Intera sequenza con tag His della proteina mCherry ricombinante da Discosoma (anemone fungo).
Applicazioni
Analisi di immunofluorescenza: una diluizione 1:1.000 di un lotto rappresentativo ha rivelato la proteina mCherry in cellule HEK293 transfettate con il vettore pFin-EF1-mCherry. (Per gentile concessione del Dr. Gerry Shaw).
Saggio di western blotting: una diluizione 1:2.000 di un lotto rappresentativo ha rivelato la proteina mCherry in cellule HEK293 transfettate con il vettore pFin-EF1-mCherry. (Per gentile concessione del Dr. Gerry Shaw).
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Con questo anticorpo policlonale di pollo anti-mCherry, N° Cat. AB356481, è possibile rilevare la proteina mCherry. L′anticorpo è stato testato in immunofluorescenza e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting in cellule HEK293 transfettate con il vettore pFin-EF1-mCherry.
Saggio di Western blotting: una diluizione 1:2.000 di questo anticorpo ha rivelato la proteina mCherry in 10 µg di cellule HEK293 transfettate con il vettore pFin-EF1-mCherry.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~32 kDa; calcolato a 25,93 kDa. In alcuni lisati è possibile osservare bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo monoclonale di pollo in PBS contenente azoturo di sodio allo 0,02%.
Formato: non purificato
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Yasmin Ghochani et al.
Cell reports, 41(3), 111511-111511 (2022-10-20)
Glioblastoma (GBM) is characterized by extensive microvascular hyperproliferation. In addition to supplying blood to the tumor, GBM vessels also provide trophic support to glioma cells and serve as conduits for migration into the surrounding brain, promoting recurrence. Here, we enrich
Jake Schnabl et al.
Developmental neurobiology, 81(5), 671-695 (2020-12-15)
During embryonic development of bilaterally symmetrical organisms, neurons send axons across the midline at specific points to connect the two halves of the nervous system with a commissure. Little is known about the cells at the midline that facilitate this
Eugene Drokhlyansky et al.
Cell, 182(6), 1606-1622 (2020-09-06)
The enteric nervous system (ENS) coordinates diverse functions in the intestine but has eluded comprehensive molecular characterization because of the rarity and diversity of cells. Here we develop two methods to profile the ENS of adult mice and humans at