Documenti fondamentali
AB15668
Sigma-Aldrich
Anti-PYY Antibody, amino acids 3-18
Chemicon®, from chicken
Scegli un formato
100 μL
287,00 €
287,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
287,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
287,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PYY(5697)
mouse ... Pyy(217212)
Specificità
PYY, amino acids 3-18.
Immunogeno
Synthetic peptide from the N-terminus of human PYY (amino acids 3-18).
Applicazioni
Detect PYY using this Anti-PYY Antibody, amino acids 3-18 validated for use in ELISA.
ELISA: 1:200-1:1,000 when using as the coating antibody and 1:2,000-1:5,000 when using as the detection antibody in a sandwich ELISA.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Stato fisico
Liquid in PBS with 0.02% sodium azide.
Stoccaggio e stabilità
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2