AB3442
Anti-CREB Antibody, pSer133
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
CREB-1, cAMP-response Element-binding Protein-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, monkey, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CREB1(1385)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Binding Protein (RBP)
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1