AB15014
Anti-Glycine Receptor α3 subunit Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
glycine receptor alpha 3 subunit, glycine receptor, alpha 3, glycine receptor, alpha-3 polypeptide, ligand gated ion channel
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLRA3(8001)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1