AB1284
Anti-Heme Oxygenase 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
HO-1, HSP32
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
bovine, mouse, rat
Non deve reagire con
canine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Hmox1(513221)
dog ... Hmox1(442987)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Immunohistochemistry: 1:50-1:1,000 on human airway biopsy, human spleen, human kidney and porcine arteries.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lung
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2